Principaux documents
SY3H95ECD684
Synthonix Corporation
3-Bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
100 MG
61,24 €
250 MG
73,49 €
Réf. du fournisseur: B48859-100MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
61,24 €
250 MG
73,49 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B48859-100MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-6-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3O/c1-5-8(9)12-6(10-5)3-4-7(11-12)13-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
FHRDIUPGIHSDDW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/48859.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48859.html