SY3H95ECD681
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
Réf. du fournisseur: B48363-100MG
96,74 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B48363-100MG
96,74 €
Iupac Name
4-bromo-6-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-6-4-7(9)8-2-3-10-11(8)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
WOKOIVXIZPPZFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48363.html