Principaux documents
SY3H95ECD62C
Synthonix Corporation
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.02
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-8-4-5(7)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
HHVFVHIUOMMWRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1570.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1570.html