Principaux documents
SY3H95ECD62A
Synthonix Corporation
6-Bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.05
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-5-2-7-9-3-6(8)4-11(7)10-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
JUWPPXBKRXAJMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15388.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15388.html