Principaux documents
SY3H95E5E309
Synthonix Corporation
1-Isopropylpiperidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-isopropyl-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)9-5-3-4-8(10)6-9/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
QVUNMWQRCFABKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47169.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47169.html