SY3H95E5E261
Synthonix Corporation
2-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: M61881-100MG
85,73 €
About This Item
Réf. du fournisseur: M61881-100MG
85,73 €
Iupac Name
2-methyl-2-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(6(9)10)4-2-3-5-8-7;/h8H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
XIYPMNONXCCODR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61881.html