Principaux documents
SY3H95E5E093
Synthonix Corporation
Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclohexyl)acetate
100 MG
146,97 €
250 MG
220,46 €
1 G
428,66 €
Réf. du fournisseur: E65028-100MG
146,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
146,97 €
250 MG
220,46 €
1 G
428,66 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E65028-100MG
146,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl oxo(2-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-2-14-10(13)9(12)7-5-3-4-6-8(7)11/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
SIQOFNOENHOIFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65028.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65028.html