SY3H95E5DE34
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-phenylbutanoic acid
Réf. du fournisseur: B65537-1G
378,44 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B65537-1G
378,44 €
Iupac Name
2-bromo-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
Clé InChI
DJQJKQPODCNTSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65537.html