SY3H95E5DE12
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Réf. du fournisseur: B64769-250MG
538,89 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: B64769-250MG
538,89 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-8-4-5-9(15)10-13-6-7-14-10/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
GHITWFDHFOLATC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64769.html