Principaux documents
SY3H8D526B6A
Synthonix Corporation
6-Fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.09
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydro-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2FN3O/c6-4-2-8-5(10)3(1-7)9-4/h2H,(H,8,10)
Clé InChI
LJZHACRGZWYTAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66232.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66232.html