Principaux documents
SY3H7CF2B53D
Synthonix Corporation
(1S,2S)-N1,N1,N2,N2-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.3
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,2S)-N~1~,N~1~,N~2~,N~2~-tetramethyl-1,2-cyclohexanediamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
DVDGHRQOLYEZAE-UWVGGRQHSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63961.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63961.html