Principaux documents
SY3H7CF2B27F
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
100 MG
85,73 €
250 MG
134,72 €
Réf. du fournisseur: M63904-100MG
85,73 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
85,73 €
250 MG
134,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M63904-100MG
85,73 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-formyl-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-14-9(13)5-2-6(4-11)8(12)7(10)3-5/h2-4,12H,1H3
Clé InChI
XHKGRKFKESLQFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63904.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63904.html