SY3H7CF29043
Synthonix Corporation
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Réf. du fournisseur: C63922-100MG
121,24 €
About This Item
Réf. du fournisseur: C63922-100MG
121,24 €
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-7(6-13)5-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
Clé InChI
PTCAOHUEDACTEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63922.html