Principaux documents
SY3H7CF28F9C
Synthonix Corporation
(4aR,7aS)-4-Benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
100 MG
379,67 €
250 MG
624,62 €
1 G
1 249,25 €
Réf. du fournisseur: B69826-100MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
379,67 €
250 MG
624,62 €
1 G
1 249,25 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B69826-100MG
379,67 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4aR,7aS)-4-benzyloctahydropyrrolo[3,4-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-4-11(5-3-1)10-15-6-7-16-13-9-14-8-12(13)15/h1-5,12-14H,6-10H2/t12-,13+/m1/s1
Clé InChI
GXVSLYAKJGKRCK-OLZOCXBDSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69826.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69826.html