SY3H7CF28D44
Synthonix Corporation
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Réf. du fournisseur: A3994-250MG
26,94 €
About This Item
Réf. du fournisseur: A3994-250MG
26,94 €
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C5H11N3O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4,6H2,(H,7,9)
Clé InChI
PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3994.html