SY3H6E416CCC
Synthonix Corporation
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Réf. du fournisseur: X64409-100MG
1 114,52 €
About This Item
Réf. du fournisseur: X64409-100MG
1 114,52 €
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-6-5-7(10)8(6)1-3-11-4-2-8/h1-5H2
Clé InChI
ODRKWEAZLVDHNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64409.html