Principaux documents
SY3H6E416B7F
Synthonix Corporation
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
100 MG
29,39 €
250 MG
36,74 €
1 G
146,97 €
Réf. du fournisseur: T63055-100MG
29,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
29,39 €
250 MG
36,74 €
1 G
146,97 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T63055-100MG
29,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H10F3N/c13-12(14,15)10-4-1-3-9(7-10)11(8-16)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
Clé InChI
JOXWRFGWGJDQAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63055.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63055.html