Principaux documents
SY3H6E416B49
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
100 MG
304,95 €
250 MG
451,92 €
Réf. du fournisseur: T61880-100MG
304,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
304,95 €
250 MG
451,92 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T61880-100MG
304,95 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3N.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4;/h1-3,10H2;1H
Clé InChI
SZJRBVKLWBBKBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61880.html