Principaux documents
SY3H6E416ABC
Synthonix Corporation
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
100 MG
440,91 €
250 MG
698,11 €
500 MG
1 163,51 €
Réf. du fournisseur: T60371-100MG
440,91 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
440,91 €
250 MG
698,11 €
500 MG
1 163,51 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.55
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: T60371-100MG
440,91 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO.ClH/c5-4(6,7)9-3-1-8-2-3;/h3,8H,1-2H2;1H
Clé InChI
YCYRDLVOIFKGNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60371.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60371.html