Principaux documents
SY3H6E416A5D
Synthonix Corporation
4-(trifluoromethoxy)cyclohexanecarboxylic acid (cis/trans)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
QGMWMYHMLLIPMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/17709.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17709.html