Principaux documents
SY3H6E41695A
Synthonix Corporation
1H-Pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-4(8)3-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
Clé InChI
BNYCHCAYYYRJSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67746.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67746.html