Principaux documents
SY3H6E416843
Synthonix Corporation
(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1-piperazinyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O2/c14-11(15)9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12,14-15H,5-8H2
Clé InChI
WEKCEGUGFNLQIA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62664.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/62664.html