Principaux documents
SY3H6E4156C5
Synthonix Corporation
3-(Methyl carboxy)-4-(pyridin-3-yl)but-3-enoic acid
100 MG
134,72 €
250 MG
281,69 €
1 G
612,38 €
Réf. du fournisseur: M65597-100MG
134,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
134,72 €
250 MG
281,69 €
1 G
612,38 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M65597-100MG
134,72 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3Z)-3-(methoxycarbonyl)-4-(3-pyridinyl)-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c1-16-11(15)9(6-10(13)14)5-8-3-2-4-12-7-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)/b9-5-
Clé InChI
FZOMEEPZIQGXTL-UITAMQMPSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65597.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65597.html