Principaux documents
SY3H6E41564E
Synthonix Corporation
1-Methylsulfonyl-2,2-dimethylpiperazine hydrochloride
100 MG
146,97 €
250 MG
232,70 €
1 G
636,87 €
Réf. du fournisseur: M64792-100MG
146,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
146,97 €
250 MG
232,70 €
1 G
636,87 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M64792-100MG
146,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-(methylsulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-7(2)6-8-4-5-9(7)12(3,10)11;/h8H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
SIQQDDDFTPLXAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64792.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64792.html