Principaux documents
SY3H6E414A4D
Synthonix Corporation
Methyl 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.39
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-chloro-4-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClIO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
APSNCTJNWJPDAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63033.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63033.html