Principaux documents
SY3H6E41482F
Synthonix Corporation
N1-(Imidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl)ethane-1,2-diamine
100 MG
82,06 €
250 MG
93,08 €
1 G
97,98 €
Réf. du fournisseur: K62551-100MG
82,06 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
82,06 €
250 MG
93,08 €
1 G
97,98 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: K62551-100MG
82,06 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N1-(imidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl)ethane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H11N5/c9-1-2-10-7-8-12-4-6-13(8)5-3-11-7/h3-6H,1-2,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
WFVQIVSNTFJRQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62551.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62551.html