Principaux documents
SY3H6E41468D
Synthonix Corporation
(9H-Fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
5 G
48,99 €
10 G
97,98 €
25 G
244,95 €
Réf. du fournisseur: F68231-5G
48,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
5 G
48,99 €
10 G
97,98 €
25 G
244,95 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.38
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F68231-5G
48,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
Clé InChI
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68231.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68231.html