Principaux documents
SY3H6E414661
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
UGUIBNHHDIEZJI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67547.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67547.html