Principaux documents
SY3H6E413236
Synthonix Corporation
(2S)-2-(fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(S)-2-(fluoromethyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C4H8FN.C2HF3O2/c5-3-4-1-2-6-4;3-2(4,5)1(6)7/h4,6H,1-3H2;(H,6,7)/t4-;/m0./s1
Clé InChI
UYIMXDUXSJWJOJ-WCCKRBBISA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60389.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60389.html