Principaux documents
SY3H6E413218
Synthonix Corporation
4-Dimethylamino-o-tolualdehyde
250 MG
182,48 €
1 G
317,20 €
5 G
500,91 €
Réf. du fournisseur: D67269-250MG
182,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
182,48 €
1 G
317,20 €
5 G
500,91 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D67269-250MG
182,48 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(dimethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-6-10(11(2)3)5-4-9(8)7-12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
XZWMCPUAUNHGPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67269.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67269.html