Principaux documents
SY3H6E413203
Synthonix Corporation
Ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
100 MG
73,49 €
250 MG
122,48 €
1 G
355,18 €
Réf. du fournisseur: E69361-100MG
73,49 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
73,49 €
250 MG
122,48 €
1 G
355,18 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E69361-100MG
73,49 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)8-6-7-4-3-5-9(13)10(7)12-8/h6,12H,2-5H2,1H3
Clé InChI
FRUNPDDVIUSYEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69361.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69361.html