Principaux documents
SY3H6E41318C
Synthonix Corporation
Ethyl 5-(piperazin-1-yl)benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
1 G
97,98 €
5 G
306,19 €
10 G
526,64 €
Réf. du fournisseur: E66187-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
97,98 €
5 G
306,19 €
10 G
526,64 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.78
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E66187-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl 5-(1-piperazinyl)-1-benzofuran-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H18N2O3.ClH/c1-2-19-15(18)14-10-11-9-12(3-4-13(11)20-14)17-7-5-16-6-8-17;/h3-4,9-10,16H,2,5-8H2,1H3;1H
Clé InChI
IQUHEEPSXHVIPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66187.html