Principaux documents
SY3H6E41309A
Synthonix Corporation
1-Ethynyl-4-fluoronaphthalene
250 MG
366,19 €
1 G
1 284,75 €
5 G
6 183,75 €
Réf. du fournisseur: E64307-250MG
366,19 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
366,19 €
1 G
1 284,75 €
5 G
6 183,75 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: E64307-250MG
366,19 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethynyl-4-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C12H7F/c1-2-9-7-8-12(13)11-6-4-3-5-10(9)11/h1,3-8H
Clé InChI
ARSKESVWCAQYBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64307.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64307.html