Principaux documents
SY3H6E41306B
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.97
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrIO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
JWUQSSZXGVRFDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63027.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63027.html