Principaux documents
SY3H6E412404
Synthonix Corporation
(R)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester
100 MG
563,39 €
Réf. du fournisseur: D67111-100MG
563,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
563,39 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.38
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D67111-100MG
563,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)methyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H22N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)19-8-9-24-12(10-19)11-20-15(21)13-6-4-5-7-14(13)16(20)22/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3/t12-/m0/s1
Clé InChI
YGEBKFZXBQXUAK-LBPRGKRZSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67111.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67111.html