Principaux documents
SY3H6E412401
Synthonix Corporation
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2Z)-3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-11(13)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-14-10/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)/b4-2-
Clé InChI
KNKNRFWCOVWKHJ-RQOWECAXSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67092.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67092.html