Principaux documents
SY3H6E412318
Synthonix Corporation
4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
5 G
110,23 €
10 G
171,47 €
Réf. du fournisseur: D65177-5G
110,23 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
110,23 €
10 G
171,47 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.89
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D65177-5G
110,23 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H
Clé InChI
HEXBWGNCINCLCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65177.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65177.html