Principaux documents
SY3H6E4122D3
Synthonix Corporation
4,7-Diaza-spiro[2.5]octane-4-carboxylic acid benzyl ester (hydrochloride)
100 MG
293,94 €
1 G
845,08 €
Réf. du fournisseur: D64443-100MG
293,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
293,94 €
1 G
845,08 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D64443-100MG
293,94 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O2.ClH/c17-13(18-10-12-4-2-1-3-5-12)16-9-8-15-11-14(16)6-7-14;/h1-5,15H,6-11H2;1H
Clé InChI
AWJKXLSFMYJXLL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64443.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64443.html