Principaux documents
SY3H6E412268
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
100 MG
84,50 €
250 MG
96,74 €
1 G
194,72 €
Réf. du fournisseur: D63138-100MG
84,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
84,50 €
250 MG
96,74 €
1 G
194,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D63138-100MG
84,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8Br2N2/c1-2-4-5(8)3-11-7(10)6(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
OMSDMWJNRWWBON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63138.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63138.html