Principaux documents
SY3H6E412266
Synthonix Corporation
2,3-Dimethoxyisonicotinaldehyde
100 MG
97,98 €
250 MG
122,48 €
1 G
306,19 €
Réf. du fournisseur: D63129-100MG
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
97,98 €
250 MG
122,48 €
1 G
306,19 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D63129-100MG
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dimethoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-6(5-10)3-4-9-8(7)12-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
UBEURAZVUPCYBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63129.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63129.html