SY3H6E4121F9
Synthonix Corporation
1,1-Dicyclopropyl-N-methylmethanamine oxalate
Réf. du fournisseur: D62578-100MG
19,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: D62578-100MG
19,60 €
Iupac Name
1,1-dicyclopropyl-N-methylmethanamine oxalate
Inchi Code
1S/C8H15N.C2H2O4/c1-9-8(6-2-3-6)7-4-5-7;3-1(4)2(5)6/h6-9H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
DGKCXFOEBXCJRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62578.html