Principaux documents
SY3H6E411197
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(4-chloropyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
250 MG
61,24 €
1 G
85,73 €
5 G
453,16 €
Réf. du fournisseur: B69636-250MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
61,24 €
1 G
85,73 €
5 G
453,16 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B69636-250MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chloro-2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-15-5-4-10(14)16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
SPSXSTDJXLNVJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69636.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69636.html