Principaux documents
SY3H6E411088
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
100 MG
206,97 €
1 G
794,85 €
5 G
1 884,88 €
Réf. du fournisseur: B67787-100MG
206,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
206,97 €
1 G
794,85 €
5 G
1 884,88 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.49
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B67787-100MG
206,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-7-fluoro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrClFN2O2/c10-5-1-4-7(2-6(5)12)13-3-8(9(4)11)14(15)16/h1-3H
Clé InChI
IAWVWGGVXZPWRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67787.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67787.html