Principaux documents
SY3H6E40FD6B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(2-carbamoylbenzofuran-5-yl)piperazine-1-carboxylate
1 G
146,97 €
Réf. du fournisseur: B66205-1G
146,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
146,97 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B66205-1G
146,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
tert-butyl 4-[2-(aminocarbonyl)-1-benzofuran-5-yl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H23N3O4/c1-18(2,3)25-17(23)21-8-6-20(7-9-21)13-4-5-14-12(10-13)11-15(24-14)16(19)22/h4-5,10-11H,6-9H2,1-3H3,(H2,19,22)
Clé InChI
RXWUUFACDXGVIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66205.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66205.html