SY3H6E40FBA2
Synthonix Corporation
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Réf. du fournisseur: B64358-100MG
330,68 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: B64358-100MG
330,68 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-bromo-N-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O/c1-11-9(14)7-4-13-8-6(7)2-5(10)3-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
UTJJZKBWXLYEJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64358.html