Principaux documents
SY3H6E40FB6B
Synthonix Corporation
1-(3-Bromophenyl)propan-2-one
1 G
97,98 €
Réf. du fournisseur: B64129-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
97,98 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B64129-1G
97,98 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
Clé InChI
FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64129.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64129.html