SY3H6E40FB45
Synthonix Corporation
6-Bromo-1,2-dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
Réf. du fournisseur: B63221-100MG
170,23 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B63221-100MG
170,23 €
Iupac Name
6-bromo-1,2-dimethyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-6-11-8-4-3-7(10)5-9(8)12(6)2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
XXPOCWQCTILEQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63221.html