SY3H6E40FB2A
Synthonix Corporation
4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Réf. du fournisseur: B63148-1G
18,37 €
About This Item
Réf. du fournisseur: B63148-1G
18,37 €
Iupac Name
4-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-23-15-7-14-22-24(23)18-10-3-6-13-21(18)25(22)19-11-4-1-8-16(19)17-9-2-5-12-20(17)25/h1-15H
Clé InChI
GQXFSXMUBDPXBG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63148.html