Principaux documents
SY3H6E40FA0A
Synthonix Corporation
7-Bromonaphthalen-1-amine
100 MG
61,24 €
250 MG
146,97 €
1 G
600,13 €
Réf. du fournisseur: B62031-100MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
61,24 €
250 MG
146,97 €
1 G
600,13 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B62031-100MG
61,24 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6H,12H2
Clé InChI
MOCBIPDSFWDYOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62031.html