Principaux documents
SY3H6E40F0B5
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[trans-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17F3N2O2/c1-9(2,3)17-8(16)15-7-5-14-4-6(7)10(11,12)13/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
TTZLWOFPFKRYBC-RNFRBKRXSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60257.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60257.html